Print…
Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR60193-25G OR60193-5G OR60193-100G
APOSOR60193-25GEA 72.5 EUR
APOSOR60193-25G APOSOR60193-5G APOSOR60193-100G
Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Pyrrole-2-carbonitrile
Fórmula: C₅H₄N₂
Ponto de ebulição: 92…94 °C/2mmHg
Densidade: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00234061
Número CAS: 4513-94-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III