Print…
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60175-1G OR60175-250MG OR60175-500MG OR60175-5G
APOSOR60175-1GEA 91.5 EUR
APOSOR60175-1G APOSOR60175-250MG APOSOR60175-500MG APOSOR60175-5G
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 117 °C
Ponto de Inflamação: 29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16622267
Número CAS: 4359-46-0
EINECS: 224-435-2
UN: 1993
ADR: 3 III