Print…
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60170-1G OR60170-25G OR60170-5G
APOSOR60170-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60170-1G APOSOR60170-25G APOSOR60170-5G
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
Fórmula: C₈H₆N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466748
Número CAS: 32046-51-8