Print…
4-Isoxazolecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60164-1G OR60164-5G
APOSOR60164-1GEA 0 EUR
APOSOR60164-1G APOSOR60164-5G
4-Isoxazolecarboxylic acid 98%
4-Isoxazolecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₃NO₃
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06738806
Número CAS: 6436-62-0