Print…
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60160-1G OR60160-5G
APOSOR60160-1GEA 56.7 EUR
APOSOR60160-1G APOSOR60160-5G
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₇NO
Ponto de Fusão: 101…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00829440
Número CAS: 22960-16-3