Print…
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60159-5G OR60159-1G
APOSOR60159-5GEA 65.4 EUR
APOSOR60159-5G APOSOR60159-1G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fórmula: C₆H₄BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11518975
Número CAS: 929617-35-6