Print…
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60156-1G OR60156-250MG
APOSOR60156-1GEA 0 EUR
APOSOR60156-1G APOSOR60156-250MG
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12756112
Número CAS: 878207-92-2