Print…
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole
OR60148-1G OR60148-5G
APOSOR60148-1GEA 217 EUR
APOSOR60148-1G APOSOR60148-5G
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Fórmula: C₅H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06797570
Número CAS: 43024-15-3