Print…
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-methylpicolinonitrile, 3-Bromo-5-methylpyridine-2-carbonitrile
OR60144-1G OR60144-10G OR60144-5G
APOSOR60144-1GEA 87.6 EUR
APOSOR60144-1G APOSOR60144-10G APOSOR60144-5G
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Peso Molecular: 197.0320 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16988815
Número CAS: 474824-78-7