1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR60132-1G
OR60132-250MG
APOSOR60132-1GEA
0
EUR
APOSOR60132-1G
APOSOR60132-250MG
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fórmula:
C₁₁H₁₀ClNO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01330895 Número CAS: 92847-41-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |