Print…
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
OR60129-100G OR60129-250G OR60129-5G OR60129-500G
APOSOR60129-100GEA 24.8 EUR
APOSOR60129-100G APOSOR60129-250G APOSOR60129-5G APOSOR60129-500G
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Ponto de Fusão: 195…200 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003960
Número CAS: 86-48-6
EINECS: 201-674-0