Print…
p-Cresol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
OR6012-1KG OR6012-5KG OR6012-25G OR6012-250G
APOSOR6012-1KGEA 87 EUR
APOSOR6012-1KG APOSOR6012-5KG APOSOR6012-25G APOSOR6012-250G
p-Cresol 99%
p-Cresol
Fórmula: C₇H₈O
Ponto de ebulição: 202 °C
Ponto de Fusão: 32…34 °C
Densidade: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002376
Número CAS: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1+8,II