Print…
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
OR60119-1G OR60119-100MG
APOSOR60119-1GEA 87.3 EUR
APOSOR60119-1G APOSOR60119-100MG
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Fórmula: C₉H₇IN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781588
Número CAS: 885521-54-0