Print…
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60115-1G OR60115-5G OR60115-25G
APOSOR60115-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60115-1G APOSOR60115-5G APOSOR60115-25G
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄BrIN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781599
Número CAS: 885521-88-0