Print…
1H-Indazole-6-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Indazol-6-ylboronic acid, 6-Indazolyboronic acid, 1H-Indazol-6-yl-6-boronic acid
OR60112-1G OR60112-5G
APOSOR60112-1GEA 50.9 EUR
APOSOR60112-1G APOSOR60112-5G
1H-Indazole-6-boronic acid
1H-Indazole-6-boronic acid
Fórmula: C₇H₇BN₂O₂
Ponto de Fusão: 180…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04972419
Número CAS: 885068-10-0