Print…
1H-Indazole-5-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60111-1G OR60111-250MG
APOSOR60111-1GEA 56.7 EUR
APOSOR60111-1G APOSOR60111-250MG
1H-Indazole-5-boronic acid
1H-Indazole-5-boronic acid
Fórmula: C₇H₇BN₂O₂
Ponto de Fusão: 175…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06739151
Número CAS: 338454-14-1