Print…
1H-Indazole-4-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1H-Indazol-4-yl)boronic acid, 1H-indazole-4-boronic acid
OR60110-100MG OR60110-250MG
APOSOR60110-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR60110-100MG APOSOR60110-250MG
1H-Indazole-4-boronic acid
1H-Indazole-4-boronic acid
Fórmula: C₇H₇BN₂O₂
Ponto de Fusão: 166…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09878901
Número CAS: 1023595-17-6