Print…
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-Methyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid
OR60109-1G OR60109-250MG OR60109-5G
APOSOR60109-1GEA 79.9 EUR
APOSOR60109-1G APOSOR60109-250MG APOSOR60109-5G
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Fórmula: C₈H₉BN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09870045
Número CAS: 1001907-60-3