Print…
2-Bromo-5-chloropyrazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60106-1G OR60106-5G
APOSOR60106-1GEA 0 EUR
APOSOR60106-1G APOSOR60106-5G
2-Bromo-5-chloropyrazine
2-Bromo-5-chloropyrazine
Fórmula: C₄H₂BrClN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08460074
Número CAS: 912773-21-8