Print…
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60101-1G OR60101-5G
APOSOR60101-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60101-1G APOSOR60101-5G
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07787171
Número CAS: 24078-12-4