N-Boc-L-valine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR60097-100G
OR60097-500G
APOSOR60097-100GEA
24.4
EUR
APOSOR60097-100G
APOSOR60097-500G
N-Boc-L-valine 97%
N-Boc-L-valine
Fórmula:
C₁₀H₁₉NO₄ Ponto de Fusão: 78…80 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00065605 Número CAS: 13734-41-3 |