Print…
7-Bromo-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60094-1G OR60094-5G
APOSOR60094-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60094-1G APOSOR60094-5G
7-Bromo-1H-indazole
7-Bromo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Ponto de Fusão: 126…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371564
Número CAS: 53857-58-2