Print…
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60085-1G OR60085-5G
APOSOR60085-1GEA 0 EUR
APOSOR60085-1G APOSOR60085-5G
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Fórmula: C₆H₈BNO₃·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD07186213
Número CAS: 1256355-26-6