Print…
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Bromomethyl)picolinonitrile, 5-(Bromomethyl)pyridine-2-carbonitrile
OR60075-1G OR60075-5G
APOSOR60075-1GEA 282 EUR
APOSOR60075-1G APOSOR60075-5G
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
2-Cyano-5-bromomethylpyridine
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09037857
Número CAS: 308846-06-2