Print…
4-Isoquinolinecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60073-1G OR60073-5G
APOSOR60073-1GEA 0 EUR
APOSOR60073-1G APOSOR60073-5G
4-Isoquinolinecarboxylic acid 98%
4-Isoquinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Ponto de Fusão: 265…275 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00094344
Número CAS: 7159-36-6