Print…
8-Isoquinolineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Isoquinolin-8-ylboronic acid
OR60072-1G OR60072-250MG
APOSOR60072-1GEA 263 EUR
APOSOR60072-1G APOSOR60072-250MG
8-Isoquinolineboronic acid
8-Isoquinolineboronic acid
Fórmula: C₉H₈BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11044913
Número CAS: 721401-43-0