Print…
6-Isoquinolineboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60071-1G OR60071-250MG
APOSOR60071-1GEA 236 EUR
APOSOR60071-1G APOSOR60071-250MG
6-Isoquinolineboronic acid 95%
6-Isoquinolineboronic acid
Fórmula: C₉H₈BNO₂
Peso Molecular: 172.98 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10697418
Número CAS: 899438-92-7