Print…
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Hexanoic acid
OR6007-100G OR6007-500G OR6007-25G
APOSOR6007-100GEA 69.6 EUR
APOSOR6007-100G APOSOR6007-500G APOSOR6007-25G
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico 99%
Ácido Capróico ou Ácido Hexanóico
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 202…203 °C
Ponto de Fusão: –3 °C
Ponto de Inflamação: 102
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004421
Número CAS: 142-62-1
Merck Index: 13,01765