Print…
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60069-1G OR60069-250MG
APOSOR60069-1GEA 270 EUR
APOSOR60069-1G APOSOR60069-250MG
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276299
Número CAS: 94446-97-6