Print…
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60068-5G OR60068-25G
APOSOR60068-5GEA 0 EUR
APOSOR60068-5G APOSOR60068-25G
5-Aminopyridin-2(1H)-one
5-Aminopyridin-2(1H)-one
Fórmula: C₅H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03427652
Número CAS: 33630-94-3