Print…
5-Nitro-2-picoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60065-1G OR60065-25G OR60065-5G
APOSOR60065-1GEA 0 EUR
APOSOR60065-1G APOSOR60065-25G APOSOR60065-5G
5-Nitro-2-picoline 95%
5-Nitro-2-picoline
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 107…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114179
Número CAS: 21203-68-9