Print…
1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60064-1G OR60064-10G OR60064-5G
APOSOR60064-1GEA 29 EUR
APOSOR60064-1G APOSOR60064-10G APOSOR60064-5G
1H-Indazole-7-carboxylic acid 97%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 222…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06804572
Número CAS: 677304-69-7