Print…
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR60059-1G OR60059-500MG
APOSOR60059-1GEA 361 EUR
APOSOR60059-1G APOSOR60059-500MG
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
Fórmula: C₄HClN₂S
Ponto de Fusão: 52…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03012290
Número CAS: 51640-36-9