Print…
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60057-1G OR60057-5G
APOSOR60057-1GEA 216 EUR
APOSOR60057-1G APOSOR60057-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-3-oxopropanenitrile
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Ponto de Fusão: 133…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08558157
Número CAS: 96220-14-3