Print…
4-Iodobenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Iodophenyl)methanol
OR60044-5G OR60044-10G OR60044-25G
APOSOR60044-5GEA 26.1 EUR
APOSOR60044-5G APOSOR60044-10G APOSOR60044-25G
4-Iodobenzyl alcohol
4-Iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇IO
Ponto de Fusão: 72…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01732720
Número CAS: 18282-51-4