Print…
2-Acetyl-5-methylfuran
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6003-100G OR6003-500G
APOSOR6003-100GEA 129 EUR
APOSOR6003-100G APOSOR6003-500G
2-Acetyl-5-methylfuran
2-Acetyl-5-methylfuran
Fórmula: C₇H₈O₂
Ponto de ebulição: 100…101 °C/25mmHg
Densidade: 1,066 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003243
Número CAS: 1193-79-9
EINECS: 214-779-1