Print…
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60025-1G OR60025-5G
APOSOR60025-1GEA 169 EUR
APOSOR60025-1G APOSOR60025-5G
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Fórmula: C₅H₅NOS
Ponto de Fusão: 181…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05664206
Número CAS: 51460-47-0