Print…
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60023-1G OR60023-250MG
APOSOR60023-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60023-1G APOSOR60023-250MG
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₃ClN₂O₂
Peso Molecular: 158.5400 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06739041
Número CAS: 149849-92-3