Print…
7-Amino-2-methylindazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60014-1G OR60014-5G OR60014-250MG
APOSOR60014-1GEA 24.8 EUR
APOSOR60014-1G APOSOR60014-5G APOSOR60014-250MG
7-Amino-2-methylindazole
7-Amino-2-methylindazole
Fórmula: C₈H₉N₃
Ponto de Fusão: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03787880
Número CAS: 90223-02-2