Print…
4-Indoleboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60010-1G OR60010-5G OR60010-10G
APOSOR60010-1GEA 0 EUR
APOSOR60010-1G APOSOR60010-5G APOSOR60010-10G
4-Indoleboronic acid pinacol ester
4-Indoleboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₈BNO₂
Ponto de Fusão: 168…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689896
Número CAS: 388116-27-6