Print…
2-Amino-4,6-dichloropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60009-1G OR60009-5G OR60009-10G
APOSOR60009-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60009-1G APOSOR60009-5G APOSOR60009-10G
2-Amino-4,6-dichloropyridine
2-Amino-4,6-dichloropyridine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 108…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04037218
Número CAS: 116632-24-7