Print…
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ol, 6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
OR60007-1G OR60007-5G
APOSOR60007-1GEA 56.7 EUR
APOSOR60007-1G APOSOR60007-5G
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₆BNO₃
Peso Molecular: 221.06 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06795671
Número CAS: 1054483-78-1