Print…
1-Methyl-2-benzimidazolinone 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60004-1G OR60004-25G OR60004-5G
APOSOR60004-1GEA 0 EUR
APOSOR60004-1G APOSOR60004-25G APOSOR60004-5G
1-Methyl-2-benzimidazolinone 96%
1-Methyl-2-benzimidazolinone
Fórmula: C₈H₈N₂O
Ponto de Fusão: 192…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142654
Número CAS: 1849-01-0