Print…
2-Amino-4-phenylphenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60002-1G OR60002-250MG
APOSOR60002-1GEA 33.5 EUR
APOSOR60002-1G APOSOR60002-250MG
2-Amino-4-phenylphenol 98%
2-Amino-4-phenylphenol
Fórmula: C₁₂H₁₁NO
Ponto de Fusão: 198…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059187
Número CAS: 1134-36-7
EINECS: 214-484-8