Print…
6-Amino-2,4-xylenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR60001-1G OR60001-5G
APOSOR60001-1GEA 42.2 EUR
APOSOR60001-1G APOSOR60001-5G
6-Amino-2,4-xylenol 98%
6-Amino-2,4-xylenol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de Fusão: 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007691
Número CAS: 41458-65-5