Print…
Isophthalaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: m-Phthalaldehyde, Isophthaldicarboxaldehyde, Isophthaldialdehyde
OR59986-25G OR59986-100G OR59986-500G
APOSOR59986-25GEA 21.9 EUR
APOSOR59986-25G APOSOR59986-100G APOSOR59986-500G
Isophthalaldehyde
Isophthalaldehyde
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 136 °C
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003372
Número CAS: 626-19-7
EINECS: 210-935-8