Print…
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR59982-1G OR59982-5G
APOSOR59982-1GEA 115 EUR
APOSOR59982-1G APOSOR59982-5G
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Fórmula: C₅H₉ClO₃
Ponto de ebulição: 71…75 °C/10mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02094014
Número CAS: 16024-55-8
UN: 3265
ADR: 8,II