Print…
Ethyl-α-bromophenylacetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl alpha-bromophenylacetate
OR59981-10G OR59981-250G OR59981-50G
APOSOR59981-10GEA 161 EUR
APOSOR59981-10G APOSOR59981-250G APOSOR59981-50G
Ethyl-α-bromophenylacetate
Ethyl-α-bromophenylacetate
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 164 °C/30mmHg
Densidade: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013536
Número CAS: 2882-19-1
EINECS: 220-735-2
UN: 3265
ADR: 8,III