Print…
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59976-1G OR59976-250MG
APOSOR59976-1GEA 328 EUR
APOSOR59976-1G APOSOR59976-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide 90%
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide
Fórmula: C₆H₁₁NOS
Ponto de Fusão: 162…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10700048
Número CAS: 88571-77-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III