Print…
3-Bromobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR59972-25G OR59972-5G
APOSOR59972-25GEA 0 EUR
APOSOR59972-25G APOSOR59972-5G
3-Bromobenzoyl chloride
3-Bromobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄BrClO
Ponto de ebulição: 247…251 °C
Densidade: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000669
Número CAS: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
UN: 3265
ADR: 8,III